4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909286-1G OR909286-5G
APOSOR909286-1GEA 0 DKK
APOSOR909286-1G APOSOR909286-5G
4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16249535
CAS-nummer: 60061-60-1