1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR909243-1G OR909243-5G
APOSOR909243-1GEA 436 DKK
APOSOR909243-1G APOSOR909243-5G
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₁BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08443165
CAS-nummer: 151157-49-2