4,5-Dichloro-o-toluidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,5-Dichloro-2-methylaniline
OR909235-1G OR909235-5G
APOSOR909235-1GEA 556 DKK
APOSOR909235-1G APOSOR909235-5G
4,5-Dichloro-o-toluidine 98%
4,5-Dichloro-o-toluidine
Formel: C₇H₇Cl₂N
Molekylvægt: 176.0432 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11855825
CAS-nummer: 2387-08-8