trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentenoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909227-1G OR909227-5G
APOSOR909227-1GEA 1260 DKK
APOSOR909227-1G APOSOR909227-5G
trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentenoic acid 98%
trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentenoic acid
Formel: C₈H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11172805
CAS-nummer: 99799-04-9