1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909221-100G OR909221-25G
APOSOR909221-100GEA 3070 DKK
APOSOR909221-100G APOSOR909221-25G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarbonitrile 98%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarbonitrile
Formel: C₁₀H₈ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019211
CAS-nummer: 64399-27-5