5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909208-1G OR909208-5G
APOSOR909208-1GEA 1640 DKK
APOSOR909208-1G APOSOR909208-5G
5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride 98%
5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride
Formel: C₈H₁₁Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756441
CAS-nummer: 1187386-18-0