tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9092-25G OR9092-100G
APOSOR9092-25GEA 218 DKK
APOSOR9092-25G APOSOR9092-100G
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₃
Smeltepunkt: 36…47 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115305
CAS-nummer: 141699-55-0