2-(4-Methylcyclohexylidene)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909193-1G OR909193-25G OR909193-5G
APOSOR909193-1GEA 933 DKK
APOSOR909193-1G APOSOR909193-25G APOSOR909193-5G
2-(4-Methylcyclohexylidene)acetic acid 98%
2-(4-Methylcyclohexylidene)acetic acid
Formel: C₉H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00029539
CAS-nummer: 77842-31-0