5-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909171-1G OR909171-25G OR909171-5G
APOSOR909171-1GEA 818 DKK
APOSOR909171-1G APOSOR909171-25G APOSOR909171-5G
5-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline 97%
5-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline
Formel: C₈H₇ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026046
CAS-nummer: 23530-69-0