5-Chloro-8-methylquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909168-1G OR909168-5G
APOSOR909168-1GEA 1130 DKK
APOSOR909168-1G APOSOR909168-5G
5-Chloro-8-methylquinoline 98%
5-Chloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463515
CAS-nummer: 78941-95-4