2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909155-1G OR909155-25G OR909155-5G
APOSOR909155-1GEA 933 DKK
APOSOR909155-1G APOSOR909155-25G APOSOR909155-5G
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline 98%
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline
Formel: C₉H₁₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11855820
CAS-nummer: 23530-64-5