2-Chloro-4-thiocyanatoaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909137-10G OR909137-1G OR909137-5G
APOSOR909137-10GEA 4310 DKK
APOSOR909137-10G APOSOR909137-1G APOSOR909137-5G
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline 97%
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline
Formel: C₇H₅ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04614735
CAS-nummer: 3226-47-9