3-(2-Methoxyphenyl)propionsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(2-Methoxyphenyl)propanoic acid
OR909100-100G OR909100-25G
APOSOR909100-100GEA 1920 DKK
APOSOR909100-100G APOSOR909100-25G
3-(2-Methoxyphenyl)propionsyre 98%
3-(2-Methoxyphenyl)propionsyre
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002772
CAS-nummer: 6342-77-4