2-Bromo-4-iodotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR909079-100G OR909079-25G OR909079-5G
APOSOR909079-100GEA 1240 DKK
APOSOR909079-100G APOSOR909079-25G APOSOR909079-5G
2-Bromo-4-iodotoluene 98%
2-Bromo-4-iodotoluene
Formel: C₇H₆BrI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779014
CAS-nummer: 26670-89-3