5-Amino-6-chloroquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909002-1G OR909002-5G
APOSOR909002-1GEA 441 DKK
APOSOR909002-1G APOSOR909002-5G
5-Amino-6-chloroquinoline 98%
5-Amino-6-chloroquinoline
Formel: C₉H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02947117
CAS-nummer: 341010-40-0