6-Methylquinolin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908976-100G OR908976-25G
APOSOR908976-100GEA 2030 DKK
APOSOR908976-100G APOSOR908976-25G
6-Methylquinolin 98%
6-Methylquinolin
Formel: C₁₀H₉N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006804
CAS-nummer: 91-62-3