7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908961-10G
OR908961-1G
OR908961-5G
APOSOR908961-10GEA
5350
DKK
APOSOR908961-10G
APOSOR908961-1G
APOSOR908961-5G
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00179132 CAS-nummer: 34165-07-6 |