1,4,7,10-Tetraazacyclododecan 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

OR9089-25G OR9089-5G OR9089-100G
APOSOR9089-25GEA 208 DKK
APOSOR9089-25G APOSOR9089-5G APOSOR9089-100G
1,4,7,10-Tetraazacyclododecan 97%
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane
Formel: C₈H₂₀N₄
Smeltepunkt: 110…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066281
CAS-nummer: 294-90-6
EINECS: 425-450-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR