Triphenylphosphin 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9088-1KG OR9088-250G OR9088-5KG
APOSOR9088-1KGEA 589 DKK
APOSOR9088-1KG APOSOR9088-250G APOSOR9088-5KG
Triphenylphosphin 99+%
Triphenylphosphine
Formel: C₁₈H₁₅P
Molekylvægt: 262.29 g/mol
Kogepunkt: 360 °C
Smeltepunkt: 78…82 °C
Massefylde: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 181 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003043
CAS-nummer: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873