4-tert-Butylbenzylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-tert-Butylbenzylamine
OR9087-1G OR9087-25G OR9087-5G OR9087-100G
APOSOR9087-1GEA 208 DKK
APOSOR9087-1G APOSOR9087-25G APOSOR9087-5G APOSOR9087-100G
4-tert-Butylbenzylamin 98%
4-tert-Butylbenzylamin
Formel: C₁₁H₁₇N
Kogepunkt: 124 °C
Massefylde: 0,927 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00040754
CAS-nummer: 39895-55-1
UN nummer: 2735
ADR: 8,III