3,4-Dichloro-o-toluidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,4-Dichloro-2-methylaniline
OR908621-10G OR908621-1G OR908621-5G
APOSOR908621-10GEA 5670 DKK
APOSOR908621-10G APOSOR908621-1G APOSOR908621-5G
3,4-Dichloro-o-toluidine 95%
3,4-Dichloro-o-toluidine
Formel: C₇H₇Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11855814
CAS-nummer: 62077-25-2