2-Cyclopenten-1-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
OR9084-100G OR9084-25G OR9084-5G
APOSOR9084-100GEA 1770 DKK
APOSOR9084-100G APOSOR9084-25G APOSOR9084-5G
2-Cyclopenten-1-one 98%
2-Cyclopenten-1-one
Formel: C₅H₆O
Molekylvægt: 82.1 g/mol
Kogepunkt: 151…154 °C
Massefylde: 1.015 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001401
CAS-nummer: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN nummer: 1224
ADR: 3 III