4-Chlorphenyl cyclopropylketon 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (4-Chlorophenyl)(cyclopropyl)methanone
OR908214-100G OR908214-25G
APOSOR908214-100GEA 2480 DKK
APOSOR908214-100G APOSOR908214-25G
4-Chlorphenyl cyclopropylketon 96%
4-Chlorphenyl cyclopropylketon
Formel: C₁₀H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001295
CAS-nummer: 6640-25-1