2-Cyano-2-methylpropanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Cyano-2,2-dimethylacetic acid
OR908203-1G OR908203-5G
APOSOR908203-1GEA 480 DKK
APOSOR908203-1G APOSOR908203-5G
2-Cyano-2-methylpropanoic acid 98%
2-Cyano-2-methylpropanoic acid
Formel: C₅H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100210
CAS-nummer: 22426-30-8