3-Chloro-2-methylbenzamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908180-25G OR908180-5G
APOSOR908180-25GEA 850 DKK
APOSOR908180-25G APOSOR908180-5G
3-Chloro-2-methylbenzamide 95%
3-Chloro-2-methylbenzamide
Formel: C₈H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047882
CAS-nummer: 205178-79-6