2-Amino-3-methylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR908166-1G OR908166-25G OR908166-5G
APOSOR908166-1GEA 556 DKK
APOSOR908166-1G APOSOR908166-25G APOSOR908166-5G
2-Amino-3-methylbenzamide 98%
2-Amino-3-methylbenzamide
Formel: C₈H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04034517
CAS-nummer: 1885-32-1