Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR908083-100G OR908083-25G OR908083-5G
APOSOR908083-100GEA 549 DKK
APOSOR908083-100G APOSOR908083-25G APOSOR908083-5G
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate 95+%
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate
Formel: C₆H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03428328
CAS-nummer: 72291-30-6