Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908081-1G
OR908081-250MG
APOSOR908081-1GEA
2730
DKK
APOSOR908081-1G
APOSOR908081-250MG
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₉NO₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12172988 CAS-nummer: 482311-23-9 |