2-Carboxycinnamic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908071-1G OR908071-5G
APOSOR908071-1GEA 763 DKK
APOSOR908071-1G APOSOR908071-5G
2-Carboxycinnamic acid 95%
2-Carboxycinnamic acid
Formel: C₁₀H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004380
CAS-nummer: 612-40-8