2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908028-1G OR908028-5G
APOSOR908028-1GEA 1430 DKK
APOSOR908028-1G APOSOR908028-5G
2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile 97%
2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₆H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10005348
CAS-nummer: 2273-40-7