2-(Propylthio)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908020-10G OR908020-1G OR908020-5G
APOSOR908020-10GEA 3770 DKK
APOSOR908020-10G APOSOR908020-1G APOSOR908020-5G
2-(Propylthio)benzoic acid 98%
2-(Propylthio)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02729229
CAS-nummer: 21213-10-5