Methyl4-pentenoat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR908012-1G OR908012-5G
APOSOR908012-1GEA 162 DKK
APOSOR908012-1G APOSOR908012-5G
Methyl4-pentenoat 95%
Methyl4-pentenoat
Formel: C₆H₁₀O₂
Massefylde: 0,922 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03990590
CAS-nummer: 818-57-5
UN nummer: 3272
ADR: 3,III