1-Cyclopentylethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907909-25G OR907909-100G
APOSOR907909-25GEA 523 DKK
APOSOR907909-25G APOSOR907909-100G
1-Cyclopentylethanone 95%
1-Cyclopentylethanone
Formel: C₇H₁₂O
Molekylvægt: 112.172 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060799
CAS-nummer: 6004-60-0