Methyl-3-ethoxybenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907890-100G OR907890-25G OR907890-5G
APOSOR907890-100GEA 2940 DKK
APOSOR907890-100G APOSOR907890-25G APOSOR907890-5G
Methyl-3-ethoxybenzoate 98%
Methyl-3-ethoxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017263
CAS-nummer: 108593-47-1