N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907885-1G OR907885-25G OR907885-5G
APOSOR907885-1GEA 933 DKK
APOSOR907885-1G APOSOR907885-25G APOSOR907885-5G
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide 98%
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide
Formel: C₁₀H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 6935-65-5