3-Methoxy-2-naphthaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907835-1G OR907835-5G
APOSOR907835-1GEA 183 DKK
APOSOR907835-1G APOSOR907835-5G
3-Methoxy-2-naphthaldehyde 98%
3-Methoxy-2-naphthaldehyde
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13191799
CAS-nummer: 56679-88-0