3-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907819-100G OR907819-25G OR907819-5G
APOSOR907819-100GEA 4750 DKK
APOSOR907819-100G APOSOR907819-25G APOSOR907819-5G
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Formel: C₁₂H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00996285
CAS-nummer: 42498-33-9