N,N-Diethyl 2-methylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907818-1G OR907818-5G
APOSOR907818-1GEA 1260 DKK
APOSOR907818-1G APOSOR907818-5G
N,N-Diethyl 2-methylbenzamide 98%
N,N-Diethyl 2-methylbenzamide
Formel: C₁₂H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463019
CAS-nummer: 2728-04-3