(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907789-1G OR907789-250MG
APOSOR907789-1GEA 1130 DKK
APOSOR907789-1G APOSOR907789-250MG
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol 95%
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol
Formel: C₇H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09991910
CAS-nummer: 297172-16-8