2-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907676-100G OR907676-25G OR907676-5G
APOSOR907676-100GEA 4750 DKK
APOSOR907676-100G APOSOR907676-25G APOSOR907676-5G
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Formel: C₁₂H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463017
CAS-nummer: 104847-07-6