Methyl4-(dimethylamino)benzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester, Methyl 4-dimethylaminobenzoate
OR907612-100G OR907612-25G OR907612-5G
APOSOR907612-100GEA 2000 DKK
APOSOR907612-100G APOSOR907612-25G APOSOR907612-5G
Methyl4-(dimethylamino)benzoat 98%
Methyl4-(dimethylamino)benzoat
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molekylvægt: 179.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014905
CAS-nummer: 1202-25-1