4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907561-1G OR907561-25G OR907561-5G
APOSOR907561-1GEA 0 DKK
APOSOR907561-1G APOSOR907561-25G APOSOR907561-5G
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₉H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463859
CAS-nummer: 14062-80-7