1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
tert-Butyl 4-cyano-4-methylpiperidine-1-carboxylate
OR907558-1G
OR907558-250MG
OR907558-500MG
APOSOR907558-1GEA
4320
DKK
APOSOR907558-1G
APOSOR907558-250MG
APOSOR907558-500MG
1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine
Formel:
C₁₂H₂₀N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11849789 CAS-nummer: 530115-96-9 |