Ethyl 2-methoxyisonicotinate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-methoxyisonicotinate
OR907546-1G OR907546-5G
APOSOR907546-1GEA 404 DKK
APOSOR907546-1G APOSOR907546-5G
Ethyl 2-methoxyisonicotinate 96%
Ethyl-2-methoxyisonicotinate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11504865
CAS-nummer: 105596-61-0