Methyl-4-hydroxypicolinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907529-1G OR907529-250MG
APOSOR907529-1GEA 2730 DKK
APOSOR907529-1G APOSOR907529-250MG
Methyl-4-hydroxypicolinate 98%
Methyl-4-hydroxypicolinate
Formel: C₇H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025998
CAS-nummer: 473269-77-1