2-Ethoxyisonicotinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907519-1G OR907519-25G
APOSOR907519-1GEA 0 DKK
APOSOR907519-1G APOSOR907519-25G
2-Ethoxyisonicotinic acid 98%
2-Ethoxyisonicotinic acid
Formel: C₈H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115719
CAS-nummer: 91940-86-2