1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR907516-100G OR907516-25G
APOSOR907516-100GEA 589 DKK
APOSOR907516-100G APOSOR907516-25G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formel: C₇H₁₄ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791123
CAS-nummer: 42899-11-6