3-Phenylpiperazin-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907410-1G OR907410-250MG
APOSOR907410-1GEA 731 DKK
APOSOR907410-1G APOSOR907410-250MG
3-Phenylpiperazin-2-one 95%
3-Phenylpiperazin-2-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Molekylvægt: 176.219 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01871361
CAS-nummer: 5368-28-5