(4-Bromothiazol-5-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907317-1G OR907317-250MG
APOSOR907317-1GEA 644 DKK
APOSOR907317-1G APOSOR907317-250MG
(4-Bromothiazol-5-yl)methanol 95%
(4-Bromothiazol-5-yl)methanol
Formel: C₄H₄BrNOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909724
CAS-nummer: 262444-15-5