2,5-Dichloro-3-thenoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907296-100G OR907296-25G OR907296-5G
APOSOR907296-100GEA 2510 DKK
APOSOR907296-100G APOSOR907296-25G APOSOR907296-5G
2,5-Dichloro-3-thenoic acid 97%
2,5-Dichloro-3-thenoic acid
Formel: C₅H₂Cl₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082908
CAS-nummer: 36157-41-2